Imprimer
Ciclohexilmetanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06538.14 L06538.22
L06538.14EA 61.5 EUR
L06538.14 L06538.22
Ciclohexilmetanol ≥99%
Ciclohexilmetanol
Purity: 99% CAS No.: 100-49-2 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 773712 Merck Reference: 14,2731 MDL No.: MFCD00001510
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 180…181 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,926
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001510
Numéro CAS: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Indice Merck: 14,2731