Ciclohexilmetanol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄O Point d'ébullition: 181 °C (760 mmHg) Point de fusion: -43 °C Densité: 0,91 g/cm³ Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001510 Numéro CAS: 100-49-2 EINECS: 202-857-8 Indice Merck: 13,02760 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol) |