Imprimer
2-Cyclohexyléthanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20782.0B B20782.18 B20782.30
B20782.0BEA 550 EUR
B20782.0B B20782.18 B20782.30
2-Cyclohexyléthanol ≥99%
2-Cyclohexyléthanol
Purity: 99% CAS No.: 4442-79-9 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4660 Melting Point: -20° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 1848152 MDL No.: MFCD00001525
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 206…207 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,920
Point éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001525
Numéro CAS: 4442-79-9
EINECS: 224-672-1