Imprimer
Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
H27455.03 H27455.06
H27455.03EA 56.7 EUR
H27455.03 H27455.06
Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique ≥98%
Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 13064-83-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00074943
Formule: C₈H₁₄O₂
Poids moléculaire: 142.2 g/mol
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074943
Numéro CAS: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6