Cyclohexane ≥99.8%, Réactif de Laboratoire
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504
Formule:
C₆H₁₂ Point d'ébullition: 8,3 %(V) Point de fusion: 6,4 °C Densité: 0,78 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003814 Numéro CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Indice Merck: 13,02752 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (form) | complying |
Appearance (color) | complying |
Purity (GC) | Min. 99.80 Fl.% |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
IR spectrum | complying |
Vapor Density | 2.9 (vs air) |
Vapor Pressure | 77 mmHg ( 20 °C) |
Autoignition Temperature | 500 °F |
Refractive Index | n20/D 1.426 (lit.) |