Imprimer
Cyclohexane pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26081.AU H26081.0F
H26081.AUEA 121 EUR
H26081.AU H26081.0F
Cyclohexane pour HPLC
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM