Imprimer
myo-Inositol, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.04507.0050 1.04507.0250
1.04507.0050EA 48.9 EUR
1.04507.0050 1.04507.0250
myo-Inositol, Millipore®
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 291
Point de fusion: 210
Densité: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Indice Merck: 13,05001