Imprimer
myo-Inositol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
A13586.0E A13586.22 A13586.36
A13586.0EEA 674 EUR
A13586.0E A13586.22 A13586.36
myo-Inositol ≥98%
myo-Inositol
Purity: 98+% CAS No.: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Cryst powder Density: 1.75 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 1907329 Merck Reference: 14,4978 MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 291
Point de fusion: 224…227 °C
Densité: 1.75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Indice Merck: 13,05001