Dicyclohexylamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Formule:
C₁₂H₂₃N Point d'ébullition: 256 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 0,913 Point éclair: 99 °C (210 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011658 Numéro CAS: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8,III Indice Merck: 14,3095 |