Imprimer
Dicyclohexylamine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 173 EUR
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
Dicyclohexylamine 99+%
Dicyclohexylamine
Formule: C₁₂H₂₃N
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,91 g/cm³
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011658
Numéro CAS: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,03122
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %