Imprimer
Isothiocyanate de cyclopropyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11985.03 L11985.06
L11985.03EA 63.2 EUR
L11985.03 L11985.06
Isothiocyanate de cyclopropyle ≥97%
Isothiocyanate de cyclopropyle
Purity: 97% CAS No.: 56601-42-4 Molecular Formula: C4H5NS Formula Weight: 99.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 87-88°/35mm Beilstein Reference: 3600974 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00040874
Formule: C₄H₅NS
Poids moléculaire: 99.16 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (35 mmHg)
Densité: 1.070
Point éclair: 57 °C (134 °F)
Numéro MDL: MFCD00040874
Numéro CAS: 56601-42-4
EINECS: 260-278-6
UN: 2929