Imprimer

Cyclohexyldiméthylamine 99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

408255000 408250025
ACRO408255000EA 84.6 EUR
ACRO408255000 ACRO408250025
Cyclohexyldiméthylamine 99%
Cyclohexyldiméthylamine
Formule: C₈H₁₇N
Point d'ébullition: 160…161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,84 g/cm³
Point éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003844
Numéro CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.25 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR