Imprimer
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19186.03 L19186.06
L19186.03EA 121 EUR
L19186.03 L19186.06
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol 95%
2,2,3,3-Tétrafluorocyclobutanol
Purity: 95% CAS No.: 374-32-3 Molecular Formula: C4H4F4O Formula Weight: 144.07 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.3680 Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2429286 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190085
Formule: C₄H₄F₄O
Point d'ébullition: 155…157 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,414
Point éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190085
Numéro CAS: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3,III