Imprimer
Chlorure de cyclopropanecarbonyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclopropanecarboxylique chlorure
A11948.14 A11948.22
A11948.14EA 54.4 EUR
A11948.14 A11948.22
Chlorure de cyclopropanecarbonyle 98%
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
Purity: 98% CAS No.: 4023-34-1 Molecular Formula: C4H5ClO Formula Weight: 104.54 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 471286 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001277
Formule: C₄H₅ClO
Point d'ébullition: 119…120 °C
Densité: 1,150
Point éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001277
Numéro CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II