Imprimer
Chlorure de cyclopropanecarbonyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclopropanecarboxylique chlorure
111630250 111631000 111630050 111635000
ACRO111630250EA 70.1 EUR
ACRO111630250 ACRO111631000 ACRO111630050 ACRO111635000
Chlorure de cyclopropanecarbonyle 98%
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
Formule: C₄H₅ClO
Point d'ébullition: 119 °C (760 mmHg)
Densité: 1,15 g/cm³
Point éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001277
Numéro CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g