Imprimer
Chlorure de cyclohexanecarbonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclohexanecarboxylique chlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500 8.18256.1000
8.18256.0100EA 62.4 EUR
8.18256.0100 8.18256.0500 8.18256.1000
Chlorure de cyclohexanecarbonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de cyclohexanecarbonyle
Formule: C₇H₁₁ClO
Poids moléculaire: 146.62 g/mol
Point d'ébullition: 184
Point de fusion: 29
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001456
Numéro CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)