Imprimer
Chlorure de cyclohexanecarbonyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
169050250 169051000
ACRO169050250EA 36 EUR
ACRO169050250 ACRO169051000
Chlorure de cyclohexanecarbonyle 98%
Chlorure de cyclohexanecarbonyle
Formule: C₇H₁₁ClO
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001456
Numéro CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces