Imprimer
1,2,3,4-Tétraméthylcyclopentadiene mélange d'isomères 85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3,4-Tétraméthyl-1,3-cyclopentadiene
348070050 348070250
ACRO348070050EA 194 EUR
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tétraméthylcyclopentadiene mélange d'isomères 85%
1,2,3,4-Tétraméthylcyclopentadiene
Formule: C₉H₁₄
Point d'ébullition: 142 °C
Densité: 0,808 g/cm³
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00145385
Numéro CAS: 4249-10-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)