Imprimer
α-Terpinène 90% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
207491000 207495000
ACRO207491000EA 61.5 EUR
ACRO207491000 ACRO207495000
α-Terpinène 90% tech.
α-Terpinène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,837 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001534
Numéro CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml
GC ≥88 %