1,4-Cyclohexadiène 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₈ Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg) Point de fusion: –49,2 °C Densité: 0,84 g/cm³ Point éclair: –6 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001535 Numéro CAS: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN: 3295 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.1 % BHT |