4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 84-58-2
Molecular Formula: C8Cl2N2O2
Formula Weight: 227.01
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 747939
Merck Reference: 14,3063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001593
Formule:
C₈Cl₂N₂O₂ Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa) Point de fusion: 214…218 °C Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001593 Numéro CAS: 84-58-2 EINECS: 201-542-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,3063 |