Imprimer
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
47869.EA 79.6 EUR
47869.
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Poids moléculaire: 1355,38 g/mol
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Indice Merck: 12,10152
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/26/28506726.jpg