Vitamine B12 (Cyanocobalamine), Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Poids moléculaire: 1355.38 g/mol Point de fusion: 320 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00151092 Numéro CAS: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Indice Merck: 12,10152 |