Imprimer
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14894.03 A14894.06 A14894.14
A14894.03EA 137 EUR
A14894.03 A14894.06 A14894.14
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) ≥98%
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Purity: 98+% CAS No.: 68-19-9 Molecular Formula: C63H88CoN14O14P Formula Weight: 1355.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Merck Reference: 14,10014 MDL No.: MFCD00151092
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Poids moléculaire: 1355.38 g/mol
Point de fusion: 320
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Indice Merck: 12,10152