2,3-Diméthylquinoxaline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2379-55-7
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 114832
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Point d'ébullition: 125…130 °C (1,5 mmHg) Point de fusion: 102…107 °C Densité: 1,226 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006728 Numéro CAS: 2379-55-7 EINECS: 219-162-0 |