Imprimer
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11734.06 A11734.14
A11734.06EA 59.1 EUR
A11734.06 A11734.14
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 2213-63-0 Molecular Formula: C8H4Cl2N2 Formula Weight: 199.04 Odour: Odourless Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 126076 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006720
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Poids moléculaire: 199.04 g/mol
Point d'ébullition: 301
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006720
Numéro CAS: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III