Imprimer
2-Méthylquinoléine, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylquinoline
Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 290 EUR
Q2125-1L Q2125-500ML
2-Méthylquinoléine, Supelco®
2-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Poids moléculaire: 143.19 g/mol
Point d'ébullition: 247.6
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006756
Numéro CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Indice Merck: 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM