Imprimer
Diphényl-1,5-carbazide 97,0 zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
23550.120EA 191 EUR
23550.120 23550.153
Diphényl-1,5-carbazide 97,0 zA
1,5-Diphenylcarbazide
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Poids moléculaire: 242.28 g/mol
Point d'ébullition: 454
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Indice Merck: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Suited for Cr6+ reagent Passes test
Melting point 171 - 173 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in methanol Max. 100 ppm