Imprimer
Diphényl-1,5-carbazide 97
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
A14060.14 A14060.22 A14060.36
A14060.14EA 83.2 EUR
A14060.14 A14060.22 A14060.36
Diphényl-1,5-carbazide 97
1,5-Diphenylcarbazide
Purity: 97+% CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Melting Point: 170-176° Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Poids moléculaire: 242.28 g/mol
Point d'ébullition: 454
Point de fusion: 170…176 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Indice Merck: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM