Diphényl-1,5-carbazide ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Warning
|
Synonyme(s):
Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 170-176°
Solubility: Soluble in hot alcohol, acetone, glacial acetic acid
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Formule:
C₁₃H₁₄N₄O Poids moléculaire: 242.28 g/mol Point d'ébullition: 454 Point de fusion: 170…176 °C Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00003013 Numéro CAS: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Indice Merck: 14,3321 |