Imprimer
Diphényl-1,5-carbazide 98% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
158840250 158841000 158845000
ACRO158840250EA 81 EUR
ACRO158840250 ACRO158841000 ACRO158845000
Diphényl-1,5-carbazide 98% ACS
1,5-Diphenylcarbazide
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Poids moléculaire: 242.28 g/mol
Point d'ébullition: 454
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Indice Merck: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light grey to light purple to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (in aqueous acetone) Passes test
HPLC ≥97.5 %
Sensitivity (to chromate) Passes test