Imprimer
Benzotriazole ≥99.0% pour détermination ampérométrique du Cu, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole
12798-100G 12798-20KG
12798-100GEA 123 EUR
12798-100G HONC12798-20KG
Benzotriazole ≥99.0% pour détermination ampérométrique du Cu, Fluka™
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Poids moléculaire: 119.13 g/mol
Point d'ébullition: 350
Point de fusion: 95…99 °C
Point éclair: 170
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 99.0 %
Melting point 95 - 99 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %