Imprimer
Benzotriazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1H-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.5000 8.22315.9010 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
8.22315.0100EA 45.1 EUR
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.5000 8.22315.9010 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
Benzotriazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Poids moléculaire: 119.13 g/mol
Point d'ébullition: 350
Point de fusion: 99
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 170 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Indice Merck: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 19 g/l (20 °C)
Melting Point 99 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 212 °C
Density 1.36 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) suspension
Ignition Point 400 °C