Imprimer
Benzo[a]pyrène ≥96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzo[def]chrysène
15856.02 15856.MC
15856.02EA 341 EUR
15856.02 15856.MC
Benzo[a]pyrène ≥96%
Benzo[a]pyrène
Purity: 96% CAS No.: 50-32-8 Molecular Formula: C20H12 Formula Weight: 252.30 Physical Form: Crystalline Appearance: Pale yellow/green/orange Melting Point: 177-180° Boiling Point: 495° Solubility: Soluble in benzene, toluene, and xylene. Sparingly soluble in alcohol, methanol. Insoluble in water Merck Reference: 14,1103 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003602
Extensively used in cancer research
Formule: C₂₀H₁₂
Poids moléculaire: 252.32 g/mol
Point d'ébullition: 495 °C
Point de fusion: 177…180 °C
Densité: 1.351 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003602
Numéro CAS: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,01134