7-Amino-4-méthylcoumarine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Amino-4-méthyl-2-benzopyrone, AMC
Formule:
C₁₀H₉NO₂ Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa) Point de fusion: 223…226 °C Densité: 1,377 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006868 Numéro CAS: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |