Coumarine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₆O₂ Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa) Point de fusion: 67…69 °C Densité: 0,935 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006850 Numéro CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,02588 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1.7 g/l (20 °C) |
Melting Point | 68 - 71 °C |
Molar Mass | 146.14 g/mol |
Boiling Point | 298 - 302 °C |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (106 °C) |
Flash Point | 162 °C |
Density | 0.935 g/cm3 |