Coumarine 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆O₂ Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa) Point de fusion: 68…71 °C Densité: 0,935 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006850 Numéro CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,02588 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20 °C) 0.868 to 0.888 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |