Imprimer
Chromanne-4-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chromanone
A11242.06 A11242.14 A11242.22
A11242.06EA 58.3 EUR
A11242.06 A11242.14 A11242.22
Chromanne-4-one ≥98%
Chromanne-4-one
Purity: 98+% CAS No.: 491-37-2 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 127-128°/13mm Beilstein Reference: 124652 MDL No.: MFCD00006840
Formule: C₉H₈O₂
Poids moléculaire: 148.16 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 36…40 °C
Densité: 1.1291 g/cm³ (99.8 °C)
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006840
Numéro CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3