Chromanne-4-one 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Chromanone
Formule:
C₉H₈O₂ Poids moléculaire: 148.16 g/mol Point d'ébullition: 127…128 °C (13 mmHg) Point de fusion: 34…40 °C Point éclair: 110 °C |
Numéro MDL:
MFCD00006840 Numéro CAS: 491-37-2 EINECS: 207-736-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 40 °C |
GC | ≥95 % |