p-Terphényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 92-94-4
Molecular Formula: C18H14
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 207°(404°F)
Melting Point: 212-215°
Boiling Point: 405°
Beilstein Reference: 1908447
MDL No.: MFCD00003061
Formule:
C₁₈H₁₄ Point d'ébullition: 405 °C Point de fusion: 212…215 °C Densité: 1,23 Point éclair: 207 °C (404 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003061 Numéro CAS: 92-94-4 EINECS: 202-205-2 UN: 3077 ADR: 9,III |