Biphényle-4,4'-diol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 92-88-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Odour: Odourless
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 1908886
MDL No.: MFCD00002348
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa) Point de fusion: 279…285 °C Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002348 Numéro CAS: 92-88-6 EINECS: 202-200-5 |