Imprimer
Biphényle-4,4'-diol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 131 EUR
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
Biphényle-4,4'-diol 97%
Biphényle-4,4'-diol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 278…283 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002348
Numéro CAS: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %