Imprimer
2,2'-Dihydroxybiphényle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
151991000 151995000
ACRO151991000EA 69.5 EUR
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Dihydroxybiphényle 99%
2,2'-Dihydroxybiphényle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 0,83 g/cm³
Point éclair: 154 °C
Numéro MDL: MFCD00002210
Numéro CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm