Biphényle-4-ol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₀O Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa) Point de fusion: >163 °C Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 165 °C |
Numéro MDL:
MFCD00002347 Numéro CAS: 92-69-3 EINECS: 202-179-2 UN: 3077 Indice Merck: 12,07459 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 168 °C |
GC | ≥96.0 % |
Residue after reduction | ≤0.02 % |