Imprimer
2,2'-Diméthoxybiphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23411.06 B23411.14 B23411.22
B23411.06EA 66.7 EUR
B23411.06 B23411.14 B23411.22
2,2'-Diméthoxybiphényle ≥97%
2,2'-Diméthoxybiphényle
Purity: 97% CAS No.: 4877-93-4 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.26 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00067073
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point d'ébullition: 307,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…156 °C
Densité: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067073
Numéro CAS: 4877-93-4