2-Iodobiphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Iodo-1,1'-biphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 2113-51-1
Molecular Formula: C12H9I
Formula Weight: 280.11
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₉I Point d'ébullition: 300 °C Densité: 1,590 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039396 Numéro CAS: 2113-51-1 EINECS: 218-303-3 |