Imprimer
4,4'-Difluorobiphényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03 L08361.06
L08361.03EA 40.3 EUR
L08361.03 L08361.06
4,4'-Difluorobiphényle ≥99%
4,4'-Difluorobiphényle
Purity: 99% CAS No.: 398-23-2 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 254-255° Merck Reference: 14,3149 UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000349
Formule: C₁₂H₈F₂
Point d'ébullition: 254…255 °C
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000349
Numéro CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ADR: 9,II
Indice Merck: 14,3149