Imprimer
Benzyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzylparabene, 4-Hydroxybenzoate de benzyle
A11735.09 A11735.18 A11735.36
A11735.09EA 47 EUR
A11735.09 A11735.18 A11735.36
Benzyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Benzyle hydroxy-4 benzoate
Purity: 99% CAS No.: 94-18-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2115995
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Poids moléculaire: 228.25 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016471
Numéro CAS: 94-18-8
EINECS: 202-311-9