Acide chlorhydrique 1,128% (p/v) pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
HCl |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay (w/v) | 1.118 - 1.138 % |