4,4'-Dibromobiphényle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₈Br₂ Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: 165…169 °C Densité: 1,867 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000101 Numéro CAS: 92-86-4 EINECS: 202-198-6 UN: 3152 ADR: 9,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 169 °C |
GC | ≥98.5 % |